4-Nitroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
p-Nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 100-01-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 260°/100mm
Solubility: Soluble in hot water and alcohol
Beilstein Reference: 508690
Merck Reference: 14,6584
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007858
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di ebollizione: 260 °C (100 mmHg) Punto di fusione: 147…149 °C Densità: 1,437 Flash Pt: 165 °C (329 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007858 CAS Number: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 UN: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6584 |