Stampa…
4-Nitroanilina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Nitroanilina
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 134 EUR
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilina 99%
4-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 146…151 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007858
CAS Number: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06681
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %