Stampa…
3-Nitroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Nitroanilina
A10629.0E A10629.22 A10629.36
A10629.0EEA 274 EUR
A10629.0E A10629.22 A10629.36
3-Nitroanilina ≥98%
3-Nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 99-09-2 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: 112-114° Boiling Point: 306° Merck Reference: 14,6582 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007782
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di ebollizione: 306 °C
Punto di fusione: 112…114 °C
Densità: 0,901
Flash Pt: 196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007782
CAS Number: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6582