Stampa…
3-Nitroanilina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Nitroanilina
128361000 128365000
ACRO128361000EA 33.5 EUR
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilina 98%
3-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…114 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007782
CAS Number: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Visualizza i codici
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %