Stampa…

2-Nitroanilina per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20881.9020
8.20881.9020EA 0 EUR
8.20881.9020
2-Nitroanilina per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007687
CAS Number: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 138.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 °C
Flash Point 167 °C
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 521 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR