Stampa…
2-Nitroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Nitroanilina
A11055.0B A11055.0I A11055.30
A11055.0BEA 79.9 EUR
A11055.0B A11055.0I A11055.30
2-Nitroanilina ≥98%
2-Nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 88-74-4 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Flash Point: 168°(334°F) Melting Point: 70-74° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 509275 Merck Reference: 14,6583 UN No.: 1661 MDL No.: MFCD00007687
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 284…286 °C
Punto di fusione: 70…74 °C
Densità: 1,255
Flash Pt: 168 °C (334 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007687
CAS Number: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6583