Stampa…
2-Nitroanilina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Nitroanilina
128350050 128351000 128355000 128350051
ACRO128350050EA 24.9 EUR
ACRO128350050 ACRO128351000 ACRO128355000 ACRO128350051
2-Nitroanilina 98%
2-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 70…74 °C
Densità: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007687
CAS Number: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)