Stampa…
Anilina, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aminobenzene, Phenylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 48.8 EUR
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilina, Supelco®
Anilina
Formula: C₆H₅NH₂
Peso molecolare: 93,13 g/mol
Punto di ebollizione: 184 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –6,2 °C
Densità: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007629
CAS Number: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=f20597a1fab5fcba0c80564a16aba3bbb032d259&prid=web&clid=SAPDAM