Stampa…
Kit Qualisampler
Fornitore: BURKLE
5330-1001 5330-1000
331-2181EA 1440 EUR
331-2181 331-2182
Kit Qualisampler
Campionatori Campionatori per fluidi
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Informazioni per l'ordine: Kit composto da LiquiSampler da 100 cm, ViscoSampler da 100 cm, custodia, 5 bottiglie per campioni, spazzola di pulizia.