Anilina 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aminobenzene, Phenylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.021
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Formula:
C₆H₅NH₂ Peso molecolare: 93,13 g/mol Punto di ebollizione: 183…184 °C Punto di fusione: –6 °C Densità: 1,021 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007629 CAS Number: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,659 |