Stampa…
Campionatori, monouso, sifone a immersione
Fornitore: BURKLE
5387-0100 5387-0075 5387-0050
BURK5387-0100EA 42.3 EUR
BURK5387-0100 BURK5387-0075 BURK5387-0050
Campionatori, monouso, sifone a immersione
Campionatori Campionatori, Monouso
Disposable plunging samplers acting like siphons.
  • Trasparenti
  • Contenuto chiaramente visibile
  • La superficie in PE resiste all'adesione del materiale campione, riducendo al minimo il trattenimento del campione sul campionatore a immersione
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.