Stampa…
Campionatori a immersione, sifone a immersione
Fornitore: BURKLE
5315-0050 5315-0200 5315-0100 5315-0300
BURK5315-0050EA 78.5 EUR
BURK5315-0050 331-2113 BURK5315-0100 BURK5315-0300
Campionatori a immersione, sifone a immersione
Campionatori Campionatori ad immersione
Campionatore a immersione per la raccolta semplice di campioni liquidi.
  • In PP trasparente
  • Per campionamento multistrato e a strato singolo
  • Estremità superiore con valvola di riflusso, estremità inferiore con valvola a sfera