Anilina 99.5%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅NH₂ Punto di ebollizione: 181…185 °C (760 mmHg) Densità: 1,0213 g/cm³ Flash Pt: 76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007629 CAS Number: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00661 |
|
Appearance | Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.4 % |