Stampa…
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L00404.06 L00404.14
L00404.06EA 30.1 EUR
L00404.06 L00404.14
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 100-23-2 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 163-166° Beilstein Reference: 638087 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014712
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…166 °C
Densità: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014712
CAS Number: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III