Stampa…
Tubi, gomma
Fornitore: KARTELL
3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868
KART3860EA 59.1 EUR
KART3860 KART3861 KART3862 KART3863 KART3864 KART3865 KART3866 KART3867 KART3868
Tubi, gomma
Tubazioni Tubazione di trasferimento
Natural rubber (NR), orange.
  • Temperature resistance: −35 to +70 °C
Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.