Stampa…
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20515.0025 8.20515.1500
8.20515.0025EA 205 EUR
8.20515.0025 8.20515.1500
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline per sintesi, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87 °C
Densità: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002063
CAS Number: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,06736
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 84 - 87 °C
Molar Mass 150.18 g/mol
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)