N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 138-89-6
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 607293
Merck Reference: 14,6638
UN No.: 1369
MDL No.: MFCD00002063
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 84…87 °C Densità: 1,150 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002063 CAS Number: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 UN: 1369 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,6638 |