Soluzioni standard di conducibilità
Fornitore: VWR Chemicals
Gamma completa di standard di controllo certificati con valori da 1,3 a 500000 µs per soddisfare tutti i requisiti relativi all'analisi elettrochimica.
- Precisione di ±1%
- Tracciabile a standard NIST, conforme ai requisiti Eur.Ph. e USP
- Testato secondo i metodi di test accreditati INAB a standard ISO 17025
Valori standard (25 °C)
Utilizzati per determinare la costante di cella - consultare le indicazioni del produttore dello strumento per il relativo design della cella.
Valori Premium (25 °C)
Standard per verificare il sistema di misurazione (strumento, sonda e operatore) in grado di rilevare con precisione i valori campioni nell'area di interesse (ad es. 20 μs/cm per acqua di grado farmaceutico o 100000 μs/cm per campioni ambientali).