Stampa…
N,N-Dimetilanilina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP
A11916.0DEA 384 EUR
A11916.0D A11916.0F A11916.AE A11916.AP
N,N-Dimetilanilina ≥99%
N,N-Dimetilanilina
Purity: 99% CAS No.: 121-69-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 0.956 Refractive Index: 1.5580 Odour: Characteristic pH: 7.4 Melting Point: 2° Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 507140 Merck Reference: 14,3234 UN No.: 2253 MDL No.: MFCD00008304
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121.18 g/mol
Punto di ebollizione: 193 °C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 0.956
Flash Pt: 62 °C (143 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008304
CAS Number: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261