Stampa…
N,N-Dimetilanilina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 52 EUR
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Dimetilanilina 99%
N,N-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121.18 g/mol
Punto di ebollizione: 193…194 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1.5…2.5 °C
Densità: 0.95 g/cm³
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008304
CAS Number: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %