Stampa…
N,N-Dietilanilina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
181060010 181060025 181062500
ACRO181060010EA 57 EUR
ACRO181060010 ACRO181060025 ACRO181062500
N,N-Dietilanilina 99%
N,N-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Punto di ebollizione: 215,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0,933 g/cm³
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009042
CAS Number: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03140
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %