Stampa…
Arancio metile ACS, Reag. Ph. Eur.
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 116 EUR
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Arancio metile ACS, Reag. Ph. Eur.
Arancio metile
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Peso molecolare: 327,34 g/mol
Punto di ebollizione: ∼90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Visualizza i codici
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials