Stampa…
Arancio metile
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17604.22 A17604.36
A17604.22EA 36 EUR
A17604.22 A17604.36
Arancio metile
Arancio metile
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Punto di ebollizione: ∼90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6105