Arancio metile ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Crystalline
Appearance: Orange
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Peso molecolare: 327.34 g/mol Punto di ebollizione: ∼90 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >300 °C Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS Number: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6105 |