Stampa…
Arancio metile ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 27 EUR
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Arancio metile ACS
Arancio metile
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Peso molecolare: 327.34 g/mol
Punto di ebollizione: ∼90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Flash Pt: 38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ