Stampa…
Arancio metile, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
151421000 151425000
ACRO151421000EA 47.4 EUR
ACRO151421000 ACRO151425000
Arancio metile, puro Indicatore
Arancio metile
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Punto di ebollizione: ∼90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)