Stampa…
4-Iodophenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 53.2 EUR
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodophenol 99%
4-Iodophenol
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 287 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 89…94 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002327
CAS Number: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058
Visualizza i codici
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %