Stampa…
3-Iodophenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
249700250 249700050
ACRO249700250EA 128 EUR
ACRO249700250 ACRO249700050
3-Iodophenol 99%
3-Iodophenol
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di fusione: 38…43 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002261
CAS Number: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown or grey or purple or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥98.5 %