Stampa…
2-Iodophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13599.06 A13599.14 A13599.22
A13599.06EA 23.7 EUR
A13599.06 A13599.14 A13599.22
2-Iodophenol ≥98%
2-Iodophenol
Purity: 98% CAS No.: 533-58-4 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 186-187°/160mm Beilstein Reference: 1855300 Merck Reference: 14,5035 MDL No.: MFCD00013963
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 186…187 °C (160 mmHg)
Punto di fusione: 39…41 °C
Densità: 1,947
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013963
CAS Number: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5035