Stampa…
2-Iodophenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 75.5 EUR
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodophenol 98%
2-Iodophenol
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 186…187 °C (160 mmHg)
Punto di fusione: 37…43 °C
Densità: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013963
CAS Number: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057
Visualizza i codici
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %