Stampa…

2,4,6-Triiodophenol ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

A17145.06 A17145.14 A17145.22
A17145.06EA 34.5 EUR
A17145.06 A17145.14 A17145.22
2,4,6-Triiodophenol ≥98%
2,4,6-Triiodophenol

Purity: 98% CAS No.: 609-23-4 Molecular Formula: C6H3I3O Formula Weight: 471.80 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2046861

Formula: C₆H₃I₃O
Peso molecolare: 471,8 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002179
CAS Number: 609-23-4
EINECS: 210-186-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR