Stampa…
4-Iodoanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12144.14 A12144.22 A12144.36
A12144.14EA 33.2 EUR
A12144.14 A12144.22 A12144.36
4-Iodoanisole ≥98%
4-Iodoanisole
Purity: 98+% CAS No.: 696-62-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 1906692 MDL No.: MFCD00001056
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Punto di fusione: 48…52 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001056
CAS Number: 696-62-8
EINECS: 211-798-7