Stampa…
2-Iodoanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
A10150.14 A10150.22 A10150.36
A10150.14EA 39.7 EUR
A10150.14 A10150.22 A10150.36
2-Iodoanisole ≥99%
2-Iodoanisole
Purity: 99% CAS No.: 529-28-2 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1860243 Merck Reference: 14,5028 MDL No.: MFCD00001039
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 240…242 °C
Densità: 1,800
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001039
CAS Number: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 14,5028