Stampa…
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 29.8 EUR
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Formula: C₆H₄INO₂
Punto di ebollizione: 288…290 °C
Punto di fusione: 172…177 °C
Densità: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007299
CAS Number: 636-98-6
EINECS: 211-272-7