Stampa…
1-Iodo-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
122380250 122381000
ACRO122380250EA 75.8 EUR
ACRO122380250 ACRO122381000
1-Iodo-4-nitrobenzene 99%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di ebollizione: 289 °C (772 mmHg)
Punto di fusione: 171…173 °C
Densità: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007299
CAS Number: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %