Stampa…
1-Iodo-3-nitrobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B21605.14 B21605.22
B21605.14EA 42.6 EUR
B21605.14 B21605.22
1-Iodo-3-nitrobenzene ≥99%
1-Iodo-3-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 645-00-1 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 71°(159°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 279-280° Beilstein Reference: 1525167 UN No.: 2926 MDL No.: MFCD00007218
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di ebollizione: 279…280 °C
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 2,227 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007218
CAS Number: 645-00-1
EINECS: 211-427-9
UN: 2926
ADR: 4.1,III