Stampa…
1-Iodo-2-nitrobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12100.14 A12100.22
A12100.14EA 82.8 EUR
A12100.14 A12100.22
1-Iodo-2-nitrobenzene ≥97%
1-Iodo-2-nitrobenzene
Purity: 97% CAS No.: 609-73-4 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 288-289° Beilstein Reference: 2044110 MDL No.: MFCD00007088
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di ebollizione: 288…289 °C
Punto di fusione: 48…52 °C
Densità: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007088
CAS Number: 609-73-4
EINECS: 210-200-1