4-Iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 540-37-4
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 774101
Merck Reference: 14,5027
MDL No.: MFCD00007848
Formula:
C₆H₆IN Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 61…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007848 CAS Number: 540-37-4 EINECS: 208-743-4 Merck Index: 14,5027 |