Stampa…
2-Iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
A13059.06EA 35.9 EUR
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
2-Iodoaniline ≥98%
2-Iodoaniline
Purity: 98+% CAS No.: 615-43-0 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 2204899 MDL No.: MFCD00007680
Formula: C₆H₆IN
Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…57 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007680
CAS Number: 615-43-0
EINECS: 210-426-0