Stampa…
2-Iodoaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 40.2 EUR
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodoaniline 98%
2-Iodoaniline
Formula: C₆H₆IN
Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…58 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007680
CAS Number: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %