3,5-Diiodosalicylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 133-91-5
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: 228-234°
Beilstein Reference: 2615358
Merck Reference: 14,3190
MDL No.: MFCD00002444
Formula:
C₇H₄I₂O₃ Punto di ebollizione: 381 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 228…234 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002444 CAS Number: 133-91-5 EINECS: 205-124-0 Merck Index: 14,3190 |