5-Iodosalicylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 119-30-2
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 2090443
Formula:
C₇H₅IO₃ Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 194…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002458 CAS Number: 119-30-2 EINECS: 204-313-5 |