5-Iodoanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5326-47-6
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 639029
Formula:
C₇H₆INO₂ Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007849 CAS Number: 5326-47-6 EINECS: 226-205-7 |