Stampa…
4-Iodobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10730.09 A10730.18 A10730.30
A10730.09EA 38.9 EUR
A10730.09 A10730.18 A10730.30
4-Iodobenzoic acid ≥97%
4-Iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 619-58-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1860232
Formula: C₇H₅IO₂
Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 265 °C (dec.)
Densità: 2,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002533
CAS Number: 619-58-9
EINECS: 210-603-2