Stampa…
4-Iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Iodobenzoic acid
124480100 124480500
ACRO124480100EA 39 EUR
ACRO124480100 ACRO124480500
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₂
Peso molecolare: 248,02 g/mol
Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 270…274 °C
Densità: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002533
CAS Number: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %