Stampa…
3-Iodobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11515.30 A11515.18 A11515.09
A11515.30EA 492 EUR
A11515.30 A11515.18 A11515.09
3-Iodobenzoic acid ≥98%
3-Iodobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 618-51-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 971088
Formula: C₇H₅IO₂
Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 186…188 °C
Densità: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002496
CAS Number: 618-51-9
EINECS: 210-555-2