Stampa…
3-Iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Iodobenzoic acid
160480100 160480500
ACRO160480100EA 43.8 EUR
ACRO160480100 ACRO160480500
3-Iodobenzoic acid 98%
3-Iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₂
Peso molecolare: 248,02 g/mol
Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185…189 °C
Densità: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002496
CAS Number: 618-51-9
EINECS: 210-555-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %