Stampa…
2-Iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Iodobenzoic acid
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 24.8 EUR
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
2-Iodobenzoic acid 98%
2-Iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₂
Peso molecolare: 248,02 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 161…163 °C
Densità: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002419
CAS Number: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %