Stampa…
2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: TIBA
L02679.06 L02679.14 L02679.22
L02679.06EA 34.2 EUR
L02679.06 L02679.14 L02679.22
2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 88-82-4 Molecular Formula: C7H3I3O2 Formula Weight: 499.81 Melting Point: 220-222° Beilstein Reference: 1955088
Formula: C₇H₃I₃O₂
Peso molecolare: 499,81 g/mol
Punto di ebollizione: 416 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002420
CAS Number: 88-82-4
EINECS: 201-859-6