Stampa…
4-Iodobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
B25104.06 B25104.14 B25104.22
B25104.06EA 63.5 EUR
B25104.06 B25104.14 B25104.22
4-Iodobenzonitrile ≥98%
4-Iodobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3058-39-7 Molecular Formula: C7H4IN Formula Weight: 229.02 Melting Point: 125-127° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00051310
Formula: C₇H₄IN
Peso molecolare: 229,02 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051310
CAS Number: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III